Learn More
Heidolph™ 10° Angle Platform Shakers
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2.5 to 50 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The Polymax 2040 is a large model and accepts a load capacity of 10 kg for high sample throughput
- Set and continuously adjust the variable speed on the digital display from 2.5 to 50 rpm - ideal for cell culture plates
- Polymax 2040 has a speed range of 2.5 to 50rpm, tilt angle 10° with 3D motion, platform dimensions 390w x 340d mm, max ambeint temperature 50°C, with timer
- The analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes.
- Features a tilt angle of 10° for a much stronger motion
- Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 10° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 10 kg |
| Intervallo di velocità | 2.5 to 50 rpm |
| Requisiti elettrici | 230/240 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 230/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 50°C |
| Certificazione/Conformità | EN 60529 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 435 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 208 mm |
| Vedi altri risultati |