Learn More
10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15406387
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15406387
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33555.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310372-82-7
Formula molecolare C14H29NO4Si
Molecular Weight (g/mol) 303.474
Numero MDL MFCD19105613
InChI Key GUOFKJBNQHCAKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-isocyanatodecyl trimethoxysilane
PubChem CID 87686085
IUPAC Name 10-isocyanatodecyl(trimethoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCN=C=O)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 120°C to 125°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico 10-Isocyanatodecyltrimethoxysilane
Quantità 250 mg
Formula lineare OCN(CH2)10Si(OCH3)3
Numero UN UN2810
Peso formulazione 303.47
Percent Purity 95%
Sensibilità Moisture sensitive