Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17804362
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
23s G
26S (No Needle Included)
26s G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Curved, Beveled (No Needle Included)
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17804362
Marca: Hamilton™ CAL80030
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Descrizione Termination: Removable Needle (RN)
Calibro dell'ago 26S (No Needle Included)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.460 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago No Needle Included
Product Type Gas Tight Syringe, Calibrated
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1701 Small Removable Needle Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago No Needle Included
Stile del punto dell'ago Curved, Beveled (No Needle Included)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Small RN Hub Needles
Tipo di collegamento Removable