Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
23s G
26S (No Needle Included)
26s G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Curved, Beveled (No Needle Included)
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 26s G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.005 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.13 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0187 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.260 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.460 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.60 mm |
| Show More |