Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17844412
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
23s G
26S (No Needle Included)
26s G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Curved, Beveled (No Needle Included)
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17844412
Marca: Hamilton™ CAL80080
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.018 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0187 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.460 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1701 N Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Cemented