Learn More
Hamilton™ 10 μL 800 Series Microliter Syringe
Codice prodotto. p-200000238
Click to view available options
Calibro dell'ago:
26s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17824382
Marca: Hamilton™ CAL84875
The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0187 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.485 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 801 N
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Cemented