Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Codice prodotto. p-200000235
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23s G
26s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Cone
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17854332
Marca: Hamilton™ CAL80370
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0187 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.485 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Microliter Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 901 RN
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Removable