Learn More
Axygen™ 10 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 384 Tip Format
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
pezzi 3840
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Nonpyrogenic
- Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention
- Available in nonsterile or sterile
Order Info
10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Features | w/Double label |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
| Materiale | Polipropilene |