Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. p-200000243
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip
Luer Tip, Cemented
Removable
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17884392
Marca: Hamilton™ CAL81617
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 10 mL.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago No Needle Included
Diametro (sistema imperiale) interno 0.574 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1010 LT
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 10 mL
Stile del punto dell'ago No Needle Included
Tipo di collegamento Luer Tip