Learn More
Masterflex™ 10-Syringe Infusion Pump
Click to view available options
Portata:
0.001 μL to 147 mL/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For 10μL to 140mL syringes 230V 50/60Hz 279mm x 152mm x 305mm(w x h x d) 0.001μL/hr to 147mL/h 10 channel Masterflex
Specifica
Specifica
| Tensione | 230 V |
| Portata | 0.001 μL to 147 mL/hr. |
| Linear Force (Metric) | 40 psi |
| Riproducibilità | ± |
| Tipo | Syringe Pump |
| Requisiti elettrici | 230 V |
| Applicazioni | Handling very low flow rates |
| Tipo di display | Backlit Alphanumeric LCD |
| Flow Rate Accuracy | ±<1% |