Learn More
Abnova™ 10 x Taq Buffer
Codice prodotto. 16002575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.8 mL
Dimensione della confezione:
1.80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16002575 1.8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16002575 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0024.1.8mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
10 x Taq Buffer is a ready-to-use buffer to be used for Taq, Hot Taq, Red Taq and Long Taq enzymes in PCR reactions. Does not contain MgCl2.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Quantità 1.8 mL