Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.24 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless-steel racks with an internal height of 45 mm
- Diameter: 100 mm
- Stainless-steel test sieve skin
- Soft soldered seam
- Identification number and certificate of compliance
- Resistant up to temperatures of 170°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 200 μm |
| Tipo | Setacci per analisi |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |