Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Codice prodotto. 11797146
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.24 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11797146
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200046
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have an internal height of 45 mm and diameter of 100 mm.
  • Stainless-steel racks with an internal height of 45 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Stainless-steel test sieve skin
  • Soft soldered seam
  • Identification number and certificate of compliance
  • Resistant up to temperatures of 170°C
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 0.5 mm
Tipo Setacci per analisi
Certificazione/Conformità DIN ISO 3310-1 e DIN ISO 3310-2 e agli standard esteri (AFNOR, ASTM), EN 10 204 (DIN 50049) 3.1
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il dimensionamento di aggregati, noci, nocciole, frutta
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Mesh Material Acciaio inox