Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci in acciaio inox
Codice prodotto. 11797186
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
1 mm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2.24 mm
2.5 mm
250 μm
2.8 mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4 mm
425 μm
0.5 mm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8 mm
850 μm
900 μm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11797186
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200078
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have an internal height of 45 mm and diameter of 100 mm.
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 45 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura leggera
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 170°C
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 8 mm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie).
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Mesh Material Acciaio inox