Learn More
Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules
Codice prodotto. p-3336780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Varian, Perkin-Elmer
Descrizione:
0.25 in. O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10659665
Marca: Thermo Scientific™ 29033405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Composed of a soft material that is porous to oxygen, making them suitable for most applications except GC/MS interface connections
  • Easy-to-use
  • Form a soft grip with the column and provide a stable seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.25 in. O.D.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Varian, Perkin-Elmer