Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
Custom
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Custom
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Luer Lock
Luer Lock, Fixed
Luer Tip
Removable
Sample Lock
Materiale:
Borosilicate Glass
PTFE
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.057 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.605 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.46 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | No Needle Included |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 115°C |
| Vedi altri risultati |