Learn More
Hamilton™ 100 μL 800 Series Microliter Syringe
Codice prodotto. 17844362
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22s G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Cemented
Removable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17844362
Marca: Hamilton™ CAL84884
The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.061 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.46 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Microliter Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 810 N
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Cemented