Learn More
Chem-Lab 100 ML EUROPIUM STANDARD SOLUTION (PLASMA HIQU)
Marca:  Chem-Lab CL01.0511.0100
100 ML EUROPIUM STANDARD SOLUTION (PLASMA HIQU)
Codice prodotto. 12842263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00€
    45.74€ / 100mL
    Risparmia 46.26€
    50% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Europium standard solution 10 µg/ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni