Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Click to view available options
Peso riempimento:
198 to 202 g
99.0-101.0g
Formato:
125 mL sirop bottle
250 mL Sirop Bottle
Dimensione della confezione:
2L
pezzi 10
Descrizione
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae
Specifica
Specifica
| Colore | Dark purple |
| Content And Storage | 2 to 25°C |
| Formato | 125 mL sirop bottle |
| Manufacturing Origin | United Kingdom |
| Product Type | Agar |
| Peso riempimento | 99.0-101.0g |
| Tipo di imballaggio | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Quantità | 10/Pk. |