Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Assortiti
Blu
Nero
Verde
Viola
naturale
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
Descrizione
- Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
- Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
- Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
- I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
- Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
- Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
- Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
- Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
- Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifica
Specifica
| Colore | Viola |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Square |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml |
| Capacità | Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml |
| N. di comparti | 100 |
| No. of Places | 100 |
| Product Type | Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore |
| Quantità | 5/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 154 x 143 x 56 mm |
| Vedi altri risultati |