Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
Codice prodotto. 15580082 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Assortiti
Blu
Nero
Verde
Viola
naturale
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
Codice prodotto. 15580082
Marca: Bel-Art™ F188510017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I contenitori per la conservazione in polipropilene a 100 posti permettono la conservazione compatta e sicura di fiale criogeniche e provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. A differenza di quelli di cartone, questi contenitori non si rompono se esposti all'umidità o in caso di uso intenso.
  • Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
  • Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
  • Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
  • I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
  • Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
  • Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
  • Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Misure delle scatole: 6 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (15.4 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) e 5.7 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (14.3 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) senza cerniere e linguetta.
  • Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
  • Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifica
Colore Nero
Materiale Polipropilene
Forma Square
Da utilizzare con (applicazione) Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
Capacità Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml
N. di comparti 100
No. of Places 100
Product Type Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore
Quantità 5/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 154 x 143 x 56 mm
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Larghezza (sistema metrico) 143 mm
Altezza (sistema metrico) 56 mm