Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell per PCR da 96 pozzetti in polipropilene da 1000 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10398992 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Verde
Yellow
N. per confezione:
20
5 sacchetti da 4
80
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore N. per confezione unitSize
10398992 Yellow 20 pezzi 20
10453692 Verde 5 sacchetti da 4 pezzi 20
10440134 Bianco 80 pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10398992 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030501217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati grazie alle piastre in polipropilene da 96 pozzetti. Piastre Eppendorf™ in polipropilene Deep Well PCR 1000μL da 96pozzetti per pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
  • These polypropylene plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation
  • Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labeling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Total Volume (Metric) Well 1000 μL
N. per confezione 20