Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight AccuDil™ Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tip wipes the interior of the syringe barrel free of sample
- Useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze
- Gas sterilizable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | PTFE (Plunger) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid or gas sampling |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 200 psi |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 1025 |
| Min. Temperature (Metric) | 20°C |
| Quantità | 1/Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Vedi altri risultati |