Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe ad ago fisso, terminale LTN, misura 22, lunghezza ago 2 poll.
Codice prodotto. 10250723
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
5.0 ml
10 mL
Numero dei punti dell'ago:
2
3
5
Modello:
Model 1001
Model 1002
Model: 1002
Model: 1005
Model: 1010
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10250723
Marca: Hamilton™ 81616
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
1000 Series Syringe Terminations
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN)- For mid volume syringes the needles are cemented into the glass syringe barrel at a point corresponding to the zero graduation mark. With this termination, dead volume is limited to the internal volume of the needle. Not autoclavable. Needle gauge is determined by the syringe volume and are not user-selectable.
    • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
    • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 33-10
    • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
TLL senza flangia
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.57 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello Model: 1010
Numero dei punti dell'ago 3
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 mL
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Luer Tip, Cemented