Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale LT
Codice prodotto. 10538511
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10538511
Marca: Hamilton™ 81301
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
1000 Series Syringe Terminations
Luer Tip (LT)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
TLL senza flangia
Specifica
Autoclavabile
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.18 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.355 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per iniezioni manuali e automatizzate di HPLC, usate comunemente nelle pompe a siringa e altri strumenti di manipolazione dei liquidi
Product Type Siringa Gastight™
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1001
Numero dei punti dell'ago Senza ago
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 1.0 ml
Tipo di collegamento Attacco Luer