Learn More
Hamilton™ 1000 Series Standard PTFE Instrument Syringes without Needles
Codice prodotto. p-8543014
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10098390
Marca: Hamilton™ 81322
Setting the standard for quality and reliability.
  • Syringe life is exceptional when used in conjunction with Hamilton™ precision syringe drives
  • Enables precision liquid handling
  • Gastight for leak-free performance
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 10.3 mm
Product Type Syringe Needle
Pressione max 13.8 bar
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 1001
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo di collegamento Luer Lock