missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 8620, G86200, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 8620, G86200, 100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Niobium/Titanium/Tungsten/Vanadium/Nitrogen/Cobalt/Arsenic/Tin/Phosphorus/Aluminium/Copper/Molybdenum/Carbon/Silicon/Nickel/Chromium/Manganese/Hafnium/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Zinc/Cadmium/Zirconium/Calcium/Magnesium/Scandium/Selenium/Tantalum/Bismuth/Lead/Boron/Antimony/Oxygen |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 100 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Niobium 0.0014 %/Titanium 0.0015 %/Tungsten 0.004 %/Vanadium 0.0061 %/Nitrogen 0.007 %/Cobalt 0.0085 %/Arsenic 0.009 %/Tin 0.009 %/Phosphorus 0.012 %/Aluminium 0.0246 %/Copper 0.197 %/Molybdenum 0.197 %/Carbon 0.211 %/Silicon 0.23 %/Nickel 0.446 %/Chromium 0.536 %/Manganese 0.857 %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Zinc (<0.0010) %/Cadmium (<0.0020) %/Zirconium (<0.0020) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Scandium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0080) %/Bismuth (<0.0130) %/Lead (0.0008) %/Boron (0.002) %/Antimony (0.003) %/Oxygen (0.003) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto