missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, AISI 310, S31000, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Stainless Steel, AISI 310, S31000, 100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Zirconium/Arsenic/Oxygen/Tin/Niobium/Tantalum/Aluminium/Carbon/Nitrogen/Cobalt/Phosphorus/Molybdenum/Copper/Vanadium/Silicon/Manganese/Tungsten/Nickel/Chromium/Titanium/Lead/Magnesium/Antimony/Selenium/Zinc/Calcium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 100 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0012 %/Zirconium 0.002 %/Arsenic 0.003 %/Oxygen 0.004 %/Tin 0.005 %/Niobium 0.007 %/Tantalum 0.007 %/Aluminium 0.015 %/Carbon 0.047 %/Nitrogen 0.056 %/Cobalt 0.067 %/Phosphorus 0.0795 %/Molybdenum 0.142 %/Copper 0.146 %/Vanadium 0.146 %/Silicon 0.434 %/Manganese 1.17 %/Tungsten 12 %/Nickel 20.1 %/Chromium 24.5 %/Titanium 31 %/Lead (<0.001) %/Magnesium (<0.002) %/Antimony (0.001) %/Selenium (0.001) %/Zinc (0.001) %/Calcium (0.002) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto