Learn More
Stainless Steel, Nitronic 50, S20910, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Stainless Steel, Nitronic 50, S20910, 100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminium/Oxygen/Tin/Phosphorus/Niobium/Cobalt/Nitrogen/Vanadium/Molybdenum/Carbon/Copper/Silicon/Manganese/Nickel/Tungsten/Chromium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Lead/Magnesium/Selenium/Tantalum/Zinc/Zirconium/Antimony/Arsenic/Titanium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 100 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0.004 %/Oxygen 0.004 %/Tin 0.005 %/Phosphorus 0.016 %/Niobium 0.019 %/Cobalt 0.029 %/Nitrogen 0.031 %/Vanadium 0.046 %/Molybdenum 0.104 %/Carbon 0.168 %/Copper 0.222 %/Silicon 0.32 %/Manganese 0.429 %/Nickel 2 %/Tungsten 2.63 %/Chromium 12.4 %/Bismuth (<0.005) %/Boron (<0.005) %/Cadmium (<0.005) %/Calcium (<0.005) %/Lead (<0.005) %/Magnesium (<0.005) %/Selenium (<0.005) %/Tantalum (<0.005) %/Zinc (<0.005) %/Zirconium (<0.005) %/Antimony (<0.05) %/Arsenic (0.003) %/Titanium (0.004) % |