missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Custom 450, S45000, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Stainless Steel, Custom 450, S45000, 100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tin/Phosphorus/Tungsten/Aluminium/Carbon/Vanadium/Cobalt/Manganese/Silicon/Niobium/Molybdenum/Copper/Nickel/Chromium/Nitrogen/Oxygen/Titanium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 100 g |
| Forma | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 0.005 %/Phosphorus 0.021 %/Tungsten 0.026 %/Aluminium 0.029 %/Carbon 0.033 %/Vanadium 0.09 %/Cobalt 0.11 %/Manganese 0.38 %/Silicon 0.41 %/Niobium 0.62 %/Molybdenum 0.77 %/Copper 1.59 %/Nickel 6.54 %/Chromium 14.9 %/Nitrogen [0.015] %/Oxygen [0.022] %/Titanium <0.01 % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto