missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clobutinol Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Clobutinol Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clobutinol Hydrochloride |
| CAS | 1215-83-4 |
| Nomi componenti o analita | Clobutinol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H22 Cl N O . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Benzeneethanol, 4-chloro-α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanol, 4-chloro-α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethyl alcohol, p-chloro-α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Biotertussin, Clobutinol hydrochloride, KAT 256, Silom, Silomat, Silonist |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22ClNO.ClH/c1-11(10-16(3)4)14(2,17)9-12-5-7-13(15)8-6-12;/h5-8,11,17H,9-10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)C(C)(O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2,3-dimethylbutan-2-ol;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu