missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAAO inhibitor-1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16405336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16405336

Marca: Medchem Express HY111412

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.

DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico DAAO inhibitor-1
CAS 2065250-25-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5FN2O
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (821.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C2C(NN=C2O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 152.13
Peso formulazione 152.13
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato