Learn More
Thalidomide-4-OH, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16494896
Marca: Medchem Express HY103596
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Thalidomide-4-OH (Cereblon ligand 2) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide-4-OH (Cereblon ligand 2) can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs.
Thalidomide-4-OH (Cereblon ligand 2) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide-4-OH (Cereblon ligand 2) can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs.
Specifica
Materiale o nome chimico Thalidomide-4-OH
CAS 5054-59-1
Colore Light Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10N2O5
Quantità 100 mg
Sinonimo Cereblon ligand 2 E3 ligase Ligand 2
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36.5 mg/mL (133.10 mM)
SMILES OC1=CC=CC(C(N2C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)=C1C2=O
Molecular Weight (g/mol) 274.23
Peso formulazione 274.23
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.