missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
50mg
Descrizione
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Eslicarbazepine acetate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 236395-14-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H16N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinonimo | BIA 2-093 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto