Learn More
Prazosin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
Codice prodotto. 16468166
Marca: Medchem Express HYB0193A
MedChemExpress Prazosin hydrochloride is a well-tolerated, CNS-active α1-adrenergic receptor antagonist for the research of high blood pressure and alcohol use disorders. Prazosin hydrochloride potently inhibits Norepinephrine (NE)-stimulated 45Ca efflux with an IC50 of 0.15 nM.Prazosin hydrochloride inhibits organic cation transporters OCT-1 and OCT-3 with IC50s of 1.8, and 13 μM, respectively.
Prazosin hydrochloride is a well-tolerated, CNS-active α1-adrenergic receptor antagonist for the research of high blood pressure and alcohol use disorders. Prazosin hydrochloride potently inhibits Norepinephrine (NE)-stimulated 45Ca efflux with an IC50 of 0.15 nM.Prazosin hydrochloride inhibits organic cation transporters OCT-1 and OCT-3 with IC50s of 1.8, and 13 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22ClN5O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 14.29 mg/mL (34.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.59 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4=CC=CO4.Cl
Molecular Weight (g/mol) 419.86
Peso formulazione 419.86
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.