missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium Ranelate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16407286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16407286

Marca: Medchem Express HY17397

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Strontium Ranelate (S12911) is an antiosteoporotic agent that acts by reducing bone resorption and promoting bone formation, thereby inducing a positive bone balance. Strontium Ranelate can also activate the calcium-sensing receptor (CaSR) in non skeletal cells, resulting in the activation of inositol 1, 4, 5-triphosphate production and mitogen-activated protein kinase signaling.

Strontium Ranelate (S12911) is an antiosteoporotic agent that acts by reducing bone resorption and promoting bone formation, thereby inducing a positive bone balance. Strontium Ranelate can also activate the calcium-sensing receptor (CaSR) in non skeletal cells, resulting in the activation of inositol 1, 4, 5-triphosphate production and mitogen-activated protein kinase signaling.

Specifica

Materiale o nome chimico Strontium Ranelate
Forma fisica Solid
CAS 135459-87-9
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H6N2O8SSr2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo Distrontium renelate S12911
Informazioni di solubilità 0.1 M HCL : 17.5 mg/mL (34.08 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : 2 mg/mL (3.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O[Sr]OC(C1)=O)C2=C1C(C#N)=C(N3CC(O[Sr]OC(C3)=O)=O)S2
Molecular Weight (g/mol) 513.49
Peso formulazione 513.49
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato