missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLP Spiking Solution 2: Cr @ 20; Sb, V @ 50; Al, As, Ba, Se @ 200 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
CLP Spiking Solution 2: Cr @ 20; Sb, V @ 50; Al, As, Ba, Se @ 200 μg/mL in 20% HCl
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chromium/Antimony/Vanadium/Aluminium/Arsenic/Barium/Selenium |
| CAS | 7440-47-3, 7440-36-0, 7440-62-2, 7429-90-5, 7440-38-2, 7440-39-3 |
| Metodi | ICP |
| Nomi componenti o analita | Chromium/Antimony/Vanadium/Aluminium/Arsenic/Barium/Selenium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HCl |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chromium 20 μg/mL/Antimony 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Selenium 200 μg/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto