missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICP-MS Pharma & USP 232 Internal Standard Solution: Bi, Ga, In @ 100 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
ICP-MS Pharma & USP 232 Internal Standard Solution: Bi, Ga, In @ 100 ug/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bismuth/Gallium/Indium |
| CAS | 7440-69-9, 7440-55-3, 7440-74-6 |
| Nomi componenti o analita | Bismuth/Gallium/Indium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bismuth 100 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto