Learn More
SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
100µL
500µL
Codice prodotto. 16458946
Marca: Medchem Express HYK1004
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain is one of the most sensitive stains available for detecting double-stranded DNA (dsDNA) in agarose and polyacrylamide gels.
SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain is one of the most sensitive stains available for detecting double-stranded DNA (dsDNA) in agarose and polyacrylamide gels.
Specifica
Materiale o nome chimico SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Quantità 100 μL
Note sul grado di purezza Research
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.