Learn More
Hellma™ 104 Quartz Suprasil Semi-micro Cells
Codice prodotto. 10485051
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10485051
Marca: Hellma™ 1045040
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Semi-micro Cell
Capacità (sistema metrico) 1.4 mL
Materiale Quartz Suprasil
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 4mm
Quantità 1Each
Lunghezza del percorso 50 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm