Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Medium
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17768447 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in.
11 x 9 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
16 x 16 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
36 x 10 in.
36 x 18 in.
60 x 18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17768447
Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0909
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
  • Designed for Steam Sterilization
  • Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
  • Hydrophobic
  • Excellent Microbial Barrier
  • Resists Tearing and Punctures
  • Lint-Free - Category (Helmke Drum)
  • Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Product Type Sterilization Wrap