Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Medium
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in.
11 x 9 in.
10 x 10 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
16 x 16 in.
18 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 24 in.
36 x 10 in.
36 x 18 in.
60 x 18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
- Hydrophobic
- Excellent Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures
- Lint-Free - Category (Helmke Drum)
- Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |