Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 8 in.
18 x 5 in.
3 x 2 in.
3 x 3 in.
36 x 5 in.
36 x 8 in.
4 x 4 in.
6 x 3 in.
6 x 4 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
7.5 x 7.5 in.
8 x 8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 500
Descrizione
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
- Hydrophobic
- Excellent Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures
- Lint-Free - Category (Helmke Drum)
- Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | None |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pharmaceutical Equipment |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |