Learn More
Benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 93-58-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C8 H8 O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Benzoic acid-methyl ester, Benzoic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | methyl benzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Vedi altri risultati |