Learn More
Doxepin Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16468588
Marca: Medchem Express HYB0725
MedChemExpress Doxepin hydrochloride is an orally active tricyclic antidepressant agent.
Doxepin hydrochloride is a potent and selective histamine receptor H1 antagonist. Doxepin hydrochloride is also a potent CYP450 inhibitor and significantly inhibits CYP450 2C19 and 1A2. Doxepin inhibits reuptake of serotonin and norepinephrine as a tricyclic antidepressant.. Doxepin has therapeutic effects in atopic dermatitis,chronic urticarial,can improve cognitive processes, protect central nervous system.. Doxepin has also been proposed as a protective factor against oxidative stress..
Specifica
Materiale o nome chimico Doxepin Hydrochloride
CAS 1229-29-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22ClNO
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.62 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2OCC3=CC=CC=C/13.Cl
Molecular Weight (g/mol) 315.84
Peso formulazione 315.84
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.