Learn More
HUBER Olio di silicone 10L
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-10°C to 120°C
-20°C to 195°C to 235°C
-40°C to 165°C to 220°C
-60°C to 115°C to 200°C
-80°C to 100°C to 250°C
-80°C to 55°C
-90°C to 55°C to 170°C
20°C to 275°C
Temperatura massima (sistema metrico):
100°C, 250°C
115°C, 200°C
120°C
165°C, 220°C
195°C, 235°C
275°C
55°C
55°C, 170°C
Viscosità:
10 mm2/sec.
20 mm2/sec.
3 mm2/sec.
5 mm2/sec.
50 mm2/sec.
8 mm2/sec.
Tipo:
Olio di silicone
Olio sintetico
Dimensione della confezione:
10L
Descrizione
- Termofluidi per numerose applicazioni di controllo della temperatura
- Caratteristiche termodinamiche e ambientali di altissimo livello
- Operazioni affidabili e sicure in conformità con gli standard di sicurezza per garantire risultati ottimali
- Molte varietà hanno temperature massime superiori quando utilizzati in applicazioni chiuse con Unistat™
- Pratiche taniche da 10l di silicone o olio sintetico per spazi di lavoro o di conservazione limitati
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -90°C to 55°C to 170°C |
| Tipo | Olio di silicone |
| Quantità | 10 l |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 55°C, 170°C |
| Viscosità | 3 mm2/sec. |