missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino Isotonitazene, TRC
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino Isotonitazene |
| CAS | 2732926-25-7 |
| Formula molecolare | C23 H32 N4 O |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32N4O/c1-5-26(6-2)13-14-27-22-12-9-19(24)16-21(22)25-23(27)15-18-7-10-20(11-8-18)28-17(3)4/h7-12,16-17H,5-6,13-15,24H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccc(OC(C)C)cc2)nc3cc(N)ccc13 |
| IUPAC Name | 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]benzimidazol-5-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 380.526 |
| Peso formulazione | 380.258 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto