Learn More
HMN-214, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474948
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16474948
Marca: Medchem Express HY12045
MedChemExpress HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico HMN-214
CAS 173529-46-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20N2O5S
Quantità 10 mg
Sinonimo IVX-214
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 424.47
Peso formulazione 424.47
Percent Purity 99.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.