Learn More
Lercanidipine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428558
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
Codice prodotto. 16428558
Marca: Medchem Express HYB0612A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Lercanidipine hydrochloride
CAS 132866-11-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H42ClN3O6
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (77.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC(C)(C)CN(CCC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 648.19
Peso formulazione 648.19
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.