Learn More
Topotecan hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18772544
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18772544
Marca: Tocris Bioscience 4562/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
DNA topoisomerase I inhibitor; Camptothecin (Cat. No. 1100) analog
Topotecan hydrochloride is a DNA topoisomerase I inhibitor; induces rapid apoptotic death in human B-lineage acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells. Improves survival in three mouse models of poor prognosis ALL; downregulates B-Myb and MycN expression in neuroblastoma cells. Water-soluble analog of Camptothecin (Cat. No. 1100). Orally bioavailable. Topotecan disrupts the interaction between NHP2L1 and U4 RNA by binding to U4 and inhibits RNA splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119413-54-6
Formula molecolare C23H23N3O5
Molecular Weight (g/mol) 421.45
Numero MDL MFCD28989044
InChI Key UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Sinonimo topotecan hydrochloride, topotecan hcl, hycamptamine hydrochloride, topotecan monohydrochloride, unii-956s425zcy, topotecan hydrochloride usan, nogitecan hydrochloride, dsstox_cid_25952, dsstox_rid_81248
PubChem CID 60699
IUPAC Name (19S)-8-[(dimethylamino)methyl]-19-ethyl-7,19-dihydroxy-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaene-14,18-dione
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C1N(CC3=CC4=C(CN(C)C)C(O)=CC=C4N=C13)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Topotecan hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 457.91
Percent Purity >98%